Documenti fondamentali
XX8000T24
Millipore
Tubing, 3/16 in. I.D. x 7.6 m, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiali
Tygon®
Parametri
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
Diam. int.
4.8 mm (0.1875 in.)
Lunghezza
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Applicazioni
Peristaltic pump use
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
Not autoclavable
Note legali
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.