Documenti fondamentali
XFUF07601
Millipore
Cella con agitatore resistente ai solventi, per membrane da 76 mm
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Sinonimo/i:
Cella con agitatore da 76 mm, Cella resistente ai solventi
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 1 mL
Parametri
10-300 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
16.5 cm (6.5 in.)
Diametro
11 cm
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Adatta ad applicazioni in cui è necessaria la compatibilità con il solvente, questa cella con agitatore Millipore è disponibile in due dimensioni. Alcuni eteri/esteri alifatici, alcune aldeidi e alcuni chetoni (come l′acetone) possono ridurre la durata degli O-ring in fluorocarburi. Per maggiori informazioni, si prega di contattare direttamente Millipore.
  • Cilindro in vetro borosilicato e componenti in PTFE per un′ampia compatibilità chimica
  • Autoclavabile con membrana in sede
  • Apertura della piastra superiore per accedere al contenuto senza smontare la cella
  • Pochi componenti a tutto vantaggio della facilità di pulizia e di assemblaggio
  • Per filtri a disco da 76 mm
Applicazioni
Operazioni di concentrazione o di scambio di tamponi in presenza di solventi organici
Applicazioni
Desalinizzazione, purificazione concentrazione di proteine
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13