Documenti fondamentali
V0CPAK001
Milli-Q
Trattamento finale VOC-Pak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
carbon (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector
polypropylene housing
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
VOC-Pak®
Parametri
≤2 bar pressure
≤2.0 L/min flow rate
5 °C temp. range (30 °C)
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Lunghezza
12.7 cm
Impurezze
<5 ppb TOC
Raccordi
1/4 in. inlet connection ( Gaz (straight) F connection and Luer F)
1/4 in. outlet connection (Gaz (straight) F connection and Luer F)
Compatibilità
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il trattamento finale VOC-Pak® è progettato per purificare l′acqua ultrapura nella fase di purificazione finale nel punto di erogazione dei sistemi di purificazione dell′acqua di tipo 1. Si tratta di una cartuccia a base di carbonio attivo progettata specificamente per rimuovere in modo efficace dall′acqua ultrapura i composti organici volatili (VOC).
I VOC, contaminanti ambientali che causano problemi sanitari e di sicurezza, devono essere analizzati di routine in campioni di acqua, suolo, gas e aria. Diverse agenzie regolatorie in molti paesi hanno definito le specifiche per i VOC nell′acqua potabile.
Il trattamento finale VOC-Pak® è quindi un′ottima scelta per i ricercatori che necessitano di acqua ultrapura priva di VOC per le loro applicazioni analitiche.
Produzione di acqua ultrapura priva di composti organici volatili al punto di erogazione dei sistemi Direct-Q® / Simplicity® / Synergy® / Milli-Q® Direct e Reference.
Applicazioni
Il trattamento finale VOC-Pak è usato per produrre acqua priva di VOC per l′analisi dei VOC nell′acqua tramite GC e GC-MS quando questa proviene da un sistema per l′acqua ultrapura.
L′acqua priva di VOC è adatta al risciacquo della vetreria, alla preparazione di campioni, di reagenti e del bianco, alle soluzioni o diluizioni standard nell′analisi di quelle sostanze o negli studi in cui vi può essere interferenza da parte dei VOC. Si usa nello sviluppo di sensori di nanoparticelle e di nanoelettrodi.
Caratteristiche e vantaggi
  • Convalidato per produrre 300 L di acqua ultrapura priva di VOC.
  • Facile manutenzione: l′installazione e la sostituzione del trattamento finale non presentano problemi.
  • L′estremità inferiore è stata riprogettata per stabilizzare l′installazione della campana di protezione.
  • L′etichetta e-Sure per la connessione RFID con l′erogatore Q-POD® consente il tracciamento completo (gestione dei dati) e il monitoraggio automatico dello stato dei materiali di consumo sull′interfaccia dello schermo tattile del POD.
  • Il certificato di qualità è disponibile online.
  • Garantisce la disponibilità di acqua adatta all′analisi dei VOC: preparazione di campioni in bianco e standard, pulizia della vetreria e dissoluzione del campione (se si analizzano i VOC in una matrice diversa dall′acqua, per esempio il suolo).
Note legali
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany