Documenti fondamentali
UFC703008
Millipore
Filtri centrifughi Centricon® Plus
MWCO 30 kDa, sample volume 15-70 mL, regenerated cellulose membrane
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene cap
polypropylene cup (for concentrate/retentate)
polypropylene cup (for filtrate collection)
polypropylene cup (for sample filter)
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Caratteristiche
holdup volume 75 μL
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
Centricon®
Parametri
15-70 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
121 mm
Diametro
6 cm
Superficie filtrante
19 cm2
Dimensione pori
30 kDa MWCO
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il filtro centrifugo Centricon Plus-70 è un dispositivo monouso progettato per trattare rapidamente soluzioni biologiche acquose di volume compreso fra 15 e 70 mL. Compatibile soltanto con centrifughe a rotore basculante. L′unità Centricon Plus-70 può concentrare la maggior parte delle soluzioni da 70 mL a 350 μL in soli 25 minuti (alcune soluzioni potrebbero richiedere un po′ di più).
•Recupero tipico del 90%
•Concentrazione da 50X a 200X
•Volume morto ridotto
•Il corpo in polipropilene riduce al minimo l′adsorbimento aspecifico
•L′arresto di sicurezza impedisce che il campione venga portato a secco
•Pronta per l′uso. Niente da montare
Applicazioni
•Concentrazione e dissalazione di eluati di colonne cromatografiche
•Concentrazione di anticorpi monoclonali
•Concentrazione di proteine o virus da surnatanti di colture
•Chiarificazione di omogenati di tessuto e di lisati cellulari
•Scambio di tamponi o diafiltrazione
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Applicazioni
Taglio molecolare 30 kDa, volume da 15 a 70 mL
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 350 µL
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CENTRICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.