TZHVSV205
Dispositivo Steritest® NEO
For liquids in small vials with septa., Red base canister with a vented double needle for small vials with septa., pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
Sinonimo/i:
Dispositivo Steritest® NEO con base rossa per test di sterilità, Dispositivo per test di sterilità, dispositivo per la filtrazione su membrana, canister per la filtrazione su membrana, sistema chiuso per la filtrazione su membrana
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
PVDF membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Livello qualitativo
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
Red base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
Confezionamento
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
Parametri
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
Colore
red Canister Base
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
liquid
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
For liquids in small vials with septa.
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
STERITEST® NEO è un dispositivo di filtrazione su membrana per test di sterilità di prodotti farmaceutici filtrabili. Esso semplifica ogni aspetto del test, dalla manipolazione alla tracciabilità. Il sistema chiuso minimizza i falsi positivi e offre i massimi livelli di qualità e affidabilità. Il dispositivo garantisce che i prodotti farmaceutici non vengano mai esposti all'ambiente durante l′esecuzione del test. Questo sistema offre una procedura di analisi ottimizzata e pienamente conforme alle normative se associato alla pompa Steritest® Symbio, ad accessori specifici e a terreni di coltura e fluidi di risciacquo di alta qualità. Il dispositivo Steritest® NEO in doppio confezionamento per liquidi in flaconcini è sterilizzato a raggi gamma; il doppio involucro consente trasferimenti rapidi negli ambienti in cui si eseguono i test di sterilità, semplificando le procedure di decontaminazione e assicurando un gran risparmio di tempo. Il dispositivo viene fornito con un adattatore a doppio ago di piccolo calibro per flaconcini con setti. I canister con base rossa sono caratterizzati da un basso adsorbimento aspecifico. Membrana Durapore® in polivinilidene fluoruro (PVDF) idrofilo e drenaggio appositamente progettato per ottimizzare l'efficacia dei lavaggi effettuati per rimuovere gli antimicrobici.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Un riferimento unico per i test di sterilità con i nostri dispositivi, le pompe, i terreni, i liquidi e i servizi
- I dispositivi Steritest® vengono prodotti nel nostro Centro di Eccellenza di Molsheim, in Francia, con standard di controllo qualità elevati che rilasciano un Certificato di Qualità per ogni singolo lotto.
- Nuovo modello di ago
- Una gestione intelligente delle operazioni
- Sistema completamente chiuso
- Prestazioni costanti
- Nuovo utensile tagliatubi
Confezionamento
Note legali
Configurato per