Key Documents
TX0279
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv®
Sinonimo/i:
Ossido di butilene, Ossido di tetrametilene, Ossolano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
102391
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191504
Numero indice EU:
203-726-8
product name
Tetraidrofurano, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
610 °F
Durata
12 mo. (from manufacture date)
Limite di esplosione
1.8-11.8 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.02% Peroxide (as H2O2)
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤2 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
P. eboll.
65-67 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -20 °C
Solubilità
water: miscible
Densità
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
Assorbanza UV
λ: 212 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
general analytical
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
TX0279P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)*0.02% maxRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 212 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.02% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup