Documenti fondamentali
TB-2ML-B
Millipore
Anti-s (clone P3BER), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-s from the clone P3BER, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
P3BER, monoclonal
Confezionamento
pkg of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Applicazioni
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2