SYMBDSF01
Supporto della vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio a 2 canister, pompa FLEX, integrazione parziale
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Sinonimo/i:
Supporto per canister
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il supporto della vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio si compone di un supporto per canister e di un perno a incastro rapido in acciaio inossidabile progettati per la pompa FLEX a 2 canister con integrazione parziale.
Applicazioni
Accessori per velocizzare i flussi di lavoro e aumentare la sicurezza nel corso dei test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany