SYMBDTL01
Vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio completa
For 2 canisters, ISL pump
Sinonimo/i:
Uscita
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio completa comprende un supporto in acciaio inossidabile per i canister, un recipiente in plastica per la raccolta dei fluidi e una guarnizione. Il vassoio è progettato per la pompa ISL a 2 canister. La pompa Steritest® Symbio ISL è progettata specificamente per la comoda esecuzione di test di sterilità all′interno di isolatori.
Applicazioni
La vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio completa è una accessorio della pompa Steritest® Symbio ISL che permette di snellire i flussi di lavoro e di migliorare la sicurezza quando si eseguono test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany