Documenti fondamentali
SX1320
Supelco
Spill Kit, Caustic, Bulk Neutralizer
SpillSolv®
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
SpillSolv
Componenti
6 x 0.9kg SpillSolv Caustic Neutralizer, 1 pair splash goggles with ventilation, 1 pair nitril gloves A15, 6 H.D. disposal bags 14" x 20" x 4 mil, 4 disposable plastic scoops and scrapers, 1 big sponge for residue clean ups and 1 treatment guide. Dimensions: Height 13 inches, Length 191/2 inches, Width 7 inches.
Note legali
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1