Documenti fondamentali
ST1714
Sigma-Aldrich
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G3, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAPPA(5069)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the PAPPA protein.
Recognizes the PAPPA protein.
This Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of PAPPA.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 85-195 human PAPPA, expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.