Key Documents
ST1681
Sigma-Aldrich
Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3)
liquid, clone 3H8-2G3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Single Immunoglobulin and Toll-Interleukin 1 Receptor Domain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H8-2G3, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SIGIRR(59307)
Descrizione generale
Mouse monoclonal antibody supplied as ascites. Recognizes the ~32 kDa SIGIRR protein.
Recognizes the ~32 kDa SIGIRR protein in HepG2 cells.
This Anti-SIGIRR Mouse mAb (3H8-2G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SIGIRR.
Immunogeno
Full-length, recombinant, human SIGIRR (aa 1-411), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
Undiluted ascites
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
HepG2 cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.