Documenti fondamentali
SCT118
Sigma-Aldrich
Colorante nucleare BioTracker NIR694 (DMSO)
Far red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342.
Sinonimo/i:
NIR nuclear stain
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il nucleo è un organulo racchiuso da membrana presente nelle cellule eucariotiche. Contiene la maggior parte del materiale genetico della cellula, organizzato in lunghe molecole di DNA lineare che formano complessi con svariate proteine, come gli istoni, per formare i cromosomi. I coloranti del DNA tradizionalmente usati in microscopia, come DAPI e Hoechst, richiedono la fissazione delle cellule, per cui non possono essere usati per l′imaging delle cellule vive.
Il colorante nucleare BioTracker NIR694 (DMSO) è un colorante nel lontano rosso impermeabile alla membrana cellulare, con un'elevata selettività per le cellule compromesse o morte. La colorazione del colorante è specifica per il nucleo in cellule e sezioni di tessuto fissate e permeabilizzate e non richiede il trattamento con RNasi. Il colorante è eccitabile a lunghezze d′onda da 488 a 647 nm ed emette fluorescenza di colore rosso lontano con emissione massima a 694 nm. Per la colorazione dei nuclei delle cellule vive, si consiglia l′uso del colorante nucleare BioTracker NIR694 (acqua).
Caratteristiche spettali
Assorbanza: 662 nm
Emissione: 694nm
Applicazioni
Categoria della ricerca
Imaging di cellule
Colorante nucleare rosso nuclei caratterizzato da maggiore fotostabilità rispetto ai tradizionali coloranti per nuclei a fluorescenza blu come DAPI e Hoechst 33342. Il colorante nucleare BioTracker NIR694 (DMSO) è fornito come soluzione stock 200X in DMSO.
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Qualità
Proprietà dello spettro
Assorbanza: 662 nm
Emissione: 694nm
Stato fisico
Liquido
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante nucleare BioTracker NIR694 (DMSO) a 2-8 °C. Tenere al riparo dalla luce.
N.B: prima dell′apertura, centrifugare brevemente per raccogliere il contenuto sul fondo della provetta.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)