Documenti fondamentali
ST1608
Sigma-Aldrich
Anti-TANK Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-TRAF Associated NF-κB Activator
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
Reattività contro le specie:
human
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TANK(10010)
Descrizione generale
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~43-45 kDa TANK protein.
Recognizes the ~43-45 kDa TANK protein in human liver tissue.
This Anti-TANK Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TANK.
Immunogeno
Full-length, human TANK (aa 1-119)
Human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Human liver tissue
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.