ST1042
Anti-PKD2 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Protein Kinase D2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKD2(5311)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:5000)
Immunoprecipitation (1-4 g/mg lysate)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HEK 293 cells
Altre note
Sturany, S., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 29431.
Sturany, S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 3310.