SRP2045
PPAR, γ human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
CIMT1, GLM1, NR1C3, PPARG1, PPARG2, PPARgamma
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~60 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
500 μg/mL
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PPARG(5468)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1