SSCFHB3A24
Lynx® S2S
3/8" Lynx® S2S Connector,Female Couplings, 3/8" hose barb outlet, 24 pack
Sinonimo/i:
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Lynx®
Parametri
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Altezza
7 cm (2.7 in.)
Lungh. × largh.
14.55 cm (5.7 in.) × 7 cm (2.7 in.)
Lunghezza
14.55 cm (5.7 in.)
Larghezza
4.7 cm (1.85 in.)
Raccordi
3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
Descrizione generale
L′articolo Lynx S2S SSCFHB3A24 contiene giunti femmina (24 pz.). Quando li si accoppia con giunti maschio, il percorso sterile del fluido è viabile. Una volta assemblati i componenti maschio e femmina, il raccordo non può più essere disassemblato, riducendo così il rischio che la sterilità del percorso venga pregiudicata.
L′unità Lynx S2S ha un diametro di 3/8 in e connessioni a portagomma (ingresso/uscita).
Raccordi monouso sicuri
I raccordi Lynx S2S sono monouso e sono utilizzabili una sola volta per un solo collegamento sterile. Non ci sono componenti da sottoporre a lavaggio in situ, in modo tale da ridurre il rischio di contaminazione
Garanzia di sterilità durante l′uso
In sede di produzione, il raccordo Lynx S2S viene sottoposto a controlli che ne assicurano la perfetta tenuta all′aria.
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Compatibile con raggi gamma fino a 45 kGy; Sterilizzare in autoclave una volta per 30 minuti a 130 °C. Non sterilizzare a vapore in posizione.