SLHNM25
Filtri da siringa Millex® in nylon
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,45 μm nylon, Filtri da siringa Millex-HN
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
• I filtri Millex HPF includono due diversi componenti: un prefiltro graduato in fibra di vetro (da 10,0 a 0,7 µm) per rimuovere le particelle più grandi e un filtro a membrana da 0,20 o 0,45 µm per la filtrazione fine
• Resa significativamente maggiore rispetto ai filtri standard privi di prefiltrazione, specialmente per la filtrazione di soluzioni con molte particelle
• Per uso manuale o automatizzato
• Alloggiamento in polietilene a basso rilascio di estraibili
Disponibile in 3 confezioni:
SKU che termina con NS (------- NS): 50 per conf.
Codice SKU che termina con NK (-------NK): 1000 per conf.
Codice SKU che termina con NZ (-------NZ): confezione da 200 unità pre-assemblate in 8 tubi da 25 filtri ciascuno.
Applicazioni:
test di dissoluzione di farmaci, preparazione automatizzata del campione, chiarificazione di soluzioni contenenti alti livelli di particelle.
Specifiche