SLFGL25BS
Filtri da siringa Millex™, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
blue PVC housing
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Nome Commerciale
Millex™
Durata
3 yr
Caratteristiche
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
gas
mild organic solvent(s)
Punto di bolla
≥13 psi, methanol
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
applicazioni
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Esclusivamente monouso
- Atossici e apirogeni
- Supporto bidirezionale