Documenti fondamentali
SJLHM4710
Millipore
Millicup-LCR, 0.45 µm, PTFE idrofilo, non sterile
Non sterile Universal bottletop vacuum filter with Hydrophilic PTFE LCR membrane.
Sinonimo/i:
Filtro idrofilo in PTFE, Millicup non sterile, Millicup-LCR da 0,45 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene
high-density polyethylene housing
polyethylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millicup
Parametri
27 inHg vacuum limit (685 mmHg) at 25 °C (differential)
3 L process volume
3 L sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
8.4 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
11.5 cm2
Capacità imbuto
300 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet bottle top (Universal)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L'unità filtrante Millicup fornisce una filtrazione rapida ed efficace di solventi e tamponi (fino a 3 l) utilizzati nell'HPLC e in altre tecniche analitiche.
Caratteristiche & vantaggi:
•non richiede preparazione o pulizia, con risparmio di tempo
•disponibile con membrane a basso adsorbimento proteico Durapore in PVDF idrofile, membrane Fluoropore in PTFE idrofobe, e membrane LCR in PTFE idrofile
•design pulito e utilizzo sicuro
Applicazioni:
preparazione della fase mobile, filtrazione del tampone