Documenti fondamentali
SF005
Sigma-Aldrich
Terreno di coltura cellulare completo senza siero per il congelamento ESGRO; 50 mL
The ESGRO Complete Serum-Free cell culture Freezing Medium is available in a 50 mL format & has been optimized & validated for Stem cell culture.
Sinonimo/i:
Terreno per congelamento privo di siero
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Stato
liquid
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il terreno di congelamento per colture cellulari privo di siero cellulare ESGRO® Complete viene utilizzato insieme a cellule staminali embrionali di topo coltivate in condizioni di assenza di siero con il terreno ESGRO Complete PLUS Clonal Grade (N° Cat. SF001-100P o SF001-500P). La sua formulazione ottimizzata assicura una crioconservazione uniforme e un'eccellente vitalità dopo scongelamento.
Applicazioni
Il terreno di congelamento per colture cellulari privo di siero ESGRO Complete® da 50 mL è stato utilizzato per la crioconservazione di cellule staminali embrionali di topo (ES) coltivate in condizioni di assenza di siero.
Note legali
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1