SCT251
BioTracker BSH Activity Bioluminescent Probe
Human
Sinonimo/i:
Bile Salt Hydrolase probe;BSH probe;BSH bioluminescent probe;BSH cell and tissue probe
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BioTracker BSH Activity Bioluminescent Probe,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Confezionamento
pkg of 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Modalità di accrescimento
N/A
tecniche
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
Metodo di rivelazione
bioluminescent
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Sci Adv. 2021, 7(6): eaaz9857.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: Centrifuge vial briefly to collect contents at bottom of vial before opening.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3