SCR108
Kit di cellule staminali mesenchimali umane - Derivate da midollo cellulare
This Human Mesenchymal Stem Cell Kit contains 1 million viable cells & 500ml of optimized media.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.81
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Origine del prodotto: midollo osseo umano
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Ricerca su cellule staminali
Le cellule staminali mesenchimali, dette anche cellule stromali da midollo osseo (1), sono definite come una popolazione di cellule progenitrici, aderenti e pluripotenti con capacità di differenziarsi in numerose linee cellulari mesenchimali discendenti. Specifici saggi in vitro hanno dimostrato che le cellule staminali mesenchimali si differenziano prontamente nei tipi cellulari specializzati che formano il tessuto osseo, cartilagineo, adiposo, tendineo e muscolare (1, 2). Le cellule staminali mesenchimali forniscono anche supporto e mantenimento all'altra principale popolazione di cellule staminali del midollo osseo, le cellule staminali ematopoietiche (2).
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono state storicamente isolate in base alla loro capacità di formare strati cellulari aderenti in coltura e alla concomitante mancanza di aderenza di altre cellule nello stroma del midollo osseo, come le cellule staminali ematopoietiche, gli adipociti e i macrofagi (1, 3). Sebbene questa procedura porti a popolazioni arricchite di cellule staminali mesenchimali, le popolazioni di cellule derivate dal midollo osseo che ne derivano sono comunque eterogenee – composte non solo da cellule staminali mesenchimali, ma anche da progenitori impegnati e limitati alla discendenza cellulare (1, 3). Per aiutare i ricercatori a identificare e caratterizzare accuratamente le cellule staminali neurali, Millipore mette loro a disposizione, in questo kit, cellule staminali mesenchimali umane crioconservate e supporti ottimizzati. Le cellule staminali mesenchimali umane crioconservate Millipore sono cellule staminali mesenchimali primarie pronte all'uso, isolate dalla cresta iliaca del midollo osseo umano normale (18-30 anni).
Le cellule staminali mesenchimali (MSC) sono state storicamente isolate in base alla loro capacità di formare strati cellulari aderenti in coltura e alla concomitante mancanza di aderenza di altre cellule nello stroma del midollo osseo, come le cellule staminali ematopoietiche, gli adipociti e i macrofagi (1, 3). Sebbene questa procedura porti a popolazioni arricchite di cellule staminali mesenchimali, le popolazioni di cellule derivate dal midollo osseo che ne derivano sono comunque eterogenee – composte non solo da cellule staminali mesenchimali, ma anche da progenitori impegnati e limitati alla discendenza cellulare (1, 3). Per aiutare i ricercatori a identificare e caratterizzare accuratamente le cellule staminali neurali, Millipore mette loro a disposizione, in questo kit, cellule staminali mesenchimali umane crioconservate e supporti ottimizzati. Le cellule staminali mesenchimali umane crioconservate Millipore sono cellule staminali mesenchimali primarie pronte all'uso, isolate dalla cresta iliaca del midollo osseo umano normale (18-30 anni).
Questo kit di cellule staminali mesenchimali umane contiene 1 milione di cellule vitali e 500 ml di terreno ottimizzato.
Qualità
Le cellule staminali mesenchimali umane Millipore sono derivate dalle cellule staminali di midollo osseo umano e ne è stato confermato l′alto livello di espressione delle molecole di superficie cellulare che sono presenti sulle cellule staminali mesenchimali: H-CAM (CD44), THY-1 (CD90), e STRO-1 e l′assenza dei marcatori di superficie delle cellule emopoietiche CD14 (presente su leucociti) e CD19 (presente sui linfociti B). Le cellule staminali mesenchimali (MSC) umane Millipore sono anche negative al marcatore endoteliale, M-CAM (CD146). Ne è stata anche confermata la capacità di autorinnovamento e di differenziazione in più linee di discendenza (per i dati rappresentativi consultare le figure riportate nel manuale del prodotto). Il bandeggio G su 20 cellule in metafase ha evidenziato che le cellule presentano un cariotipo normale. Sono risultate anche negative per la presenza di micoplasma. Ogni lotto di terreno per cellule staminali mesenchimali è testato per la crescita e la proliferazione ottimale delle cellule staminali mesenchimali. Test di sterilità: negativo
Stoccaggio e stabilità
Le cellule staminali mesenchimali umane (SCC034) vanno conservate in azoto liquido.
Terreno di espansione per cellule staminali mesenchimali: (Il N° Cat. SCM015) va conservato a -20 °C fino al momento dell'uso. Un volta scongelato, il terreno basale va conservato a 2-8 °C per non più di un mese.
Terreno di espansione per cellule staminali mesenchimali: (Il N° Cat. SCM015) va conservato a -20 °C fino al momento dell'uso. Un volta scongelato, il terreno basale va conservato a 2-8 °C per non più di un mese.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Robert G Gourdie et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 18(1), 99-106 (2012-01-05)
A novel self-organizing behavior of cellularized gels composed of collagen type 1 that may have utility for tissue engineering is described. Depending on the starting geometry of the tissue culture well, toroidal rings of cells or hollow spheroids were prompted