SCM303
Terreno di induzione dell′intestino
Ready-to-use serum-free media used for the efficient differentiation of iPSC derived definitive endoderm (DE) cells to CDX-2+ hindgut endoderm cells.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 50 mL
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Impurezze
<2 EU/mL endotoxin
pH
7.0-7.4
Descrizione generale
L'intestino posteriore è la regione del tubo intestinale che si trova nel terzo distale del colon trasverso e dà origine alla flessura splenica, al colon discendente, al colon sigmoideo e al retto. Inoltre, lo strato endodermico della regione dell'intestino posteriore forma il rivestimento epiteliale della vescica urinaria e dell'uretra. La funzione principale dell'intestino posteriore è quella di assorbire la maggior parte dell'acqua e dei nutrienti rimasti dal cibo parzialmente digerito. Il terreno di induzione dell'intestino è un terreno definito pronto all'uso, privo di siero, utilizzato per differenziare efficacemente le cellule endodermiche definitive in cellule endodermiche dell'intestino posteriore CDX-2 positive. Il protocollo di differenziazione di 4 giorni è semplice ed è stato convalidato su due linee cellulari iPS umane. Le cellule differenziate esprimono alti livelli di CDX-2, marcatore dell'endoderma dell'intestino. Le cellule dell'endoderma dell'intestino CDX-2 possono essere ulteriormente differenziate in linee specializzate, come gli organoidi del colon intestinale, dopo essere state incorporate in Matrigel e coltivate nel terreno di espansione per organoidi del colon umano 3dGRO® (SCM304).
Applicazioni
Terreno definito pronto all'uso, privo di siero, utilizzato per differenziare efficacemente le cellule endodermiche definitive derivate da iPSC in cellule endodermiche dell'intestino posteriore CDX-2+.
Categoria di ricerca:
Categoria di ricerca:
- ricerca sulle cellule staminali
- Colture cellulari
Qualità
Aspetto: liquido trasparente/assenza di particelle
Test di sterilità: nessuna crescita
Endotossine: <2 EU/mL
pH: 7,0−7,4.
Micoplasmi: negativo
Saggio funzionale: >60% di espressione di CDX-2+ dopo 4 giorni di differenziazione da cellule DE derivate da iPSC.
Test di sterilità: nessuna crescita
Endotossine: <2 EU/mL
pH: 7,0−7,4.
Micoplasmi: negativo
Saggio funzionale: >60% di espressione di CDX-2+ dopo 4 giorni di differenziazione da cellule DE derivate da iPSC.
Stoccaggio e stabilità
Al ricevimento, conservare a -20 °C. Al momento dell'uso, scongelare per una notte a 2-8 °C. Una volta scongelato, mescolare accuratamente e suddividere in volumi più piccoli (es. 10 mL), usarlo immediatamente e conservarlo a 2-8 °C per un massimo di 1 settimana. Non ricongelare. Le aliquote non utilizzate possono essere conservate a -20 °C fino alla data di scadenza.
Note legali
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Protocolli
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.