Key Documents
SCR005
Millipore
Soluzione Accutase per il distacco cellulare
A cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Sinonimo/i:
Cell detachment solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.78
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Una soluzione per il distacco delle cellule contenente enzimi proteolitici e collagenolitici. È adatta per il distacco delle cellule da plastiche standard o da plastiche con coating per l′adesione, inclusa SmartPlastic. ACCUTASE non contiene prodotti derivati da mammiferi o batteri.
Poiché il reagente non contiene enzimi proteolitici universali, potrebbe non distaccare in modo uniforme i diversi tipi di cellule/tessuti. Per un risultato efficace, in genere è necessario ottimizzare l′utilizzo relativamente a tipo di cellula e numero di passaggi, nonché tempo di incubazione e efficacia dei reagenti.
ACCUTASE si è dimostrata efficace su un'ampia varietà di tipi cellulari tra cui: fibroblasti, cheratinociti, cellule endoteliali vascolari, epatociti, cellule muscolari lisce vascolari, progenitori degli epatociti, cellule neuronali primarie di embrione di pollo, cellule staminali di midollo osseo, cellule aderenti CHO e BHK, macrofagi, cellule 293, cellule L929, cellule germinali di testicolo di topo immortalizzate, 3T3, Vero, COS, HeLa, NT2, MG63, M24 e A375 di melanoma metastatico, cellule di glioma U251 e D54, cellule di fibrosarcoma HT1080 e cellule di insetti Sf9.
Di ciascun lotto di ACCUTASE viene testata la sterilità (mediante il metodo di filtrazione su membrana USP), l'attività enzimatica (testata con tetrapeptidi sintetici cromogenici) e la capacità di distaccare le cellule dalla plastica di coltura tissutale.
Applicazioni
Distacco delle cellule
1. Scongelare ACUTASE® a temperatura ambiente
2. Lavare la piastra, la fiasca o le biglie con PBS sterile.
3. Aggiungere ACCUTASE alla piastra/fiasca lavorando in condizioni asettiche, usare10 mL per 75-cm2 di superficie.
4. Riporre la coltura nell'incubatore a 37°C per un tempo sufficiente al distacco delle cellule (5-10 minuti).
5. Contare le cellule e preparare la subcoltura secondo i metodi usuali. Non sono necessari lavaggi aggiuntivi o l′aggiunta di inibitori enzimatici
I tempi di incubazione ottimali e la forza del reagente devono essere determinati per ogni tipo di cellula/tessuto testato dall'utente finale.
Stato fisico
100 mL, liquido sterile congelato, pronto all'uso. Enzimi ACCUTASE1 X in tampone fosfato salino di Dulbecco (0,2 g/L KCl, 0,2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl e 1,15 g/L Na2HPO4) contenenti 0,5 mM EDTA·4Na e 3 mg/L rosso fenolo.
Stoccaggio e stabilità
Stabile se conservato a -20 °C. Fare riferimento alla data di scadenza del lotto Dopo il ricevimento, conservare a -20 °C. Dopo lo scongelamento ACCUTASE può essere conservata per un massimo di 2 mesi a 4°C. NON CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE
Note legali
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Liisa K Kanninen et al.
Experimental cell research, 341(2), 207-217 (2016-02-09)
Human hepatocytes are extensively needed in drug discovery and development. Stem cell-derived hepatocytes are expected to be an improved and continuous model of human liver to study drug candidates. Generation of endoderm-derived hepatocytes from human pluripotent stem cells (hPSCs), including
Liisa K Kanninen et al.
Biomaterials, 103, 86-100 (2016-07-04)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) have gained a solid foothold in basic research and drug industry as they can be used in vitro to study human development and have potential to offer limitless supply of various somatic cell types needed in
HDAC1 regulates pluripotency and lineage specific transcriptional networks in embryonic and trophoblast stem cells.
Kidder B. L. & Palmer S.
Nucleic Acids Research null
Xingqi Chen et al.
Nature methods, 13(12), 1013-1020 (2016-11-01)
Spatial organization of the genome plays a central role in gene expression, DNA replication, and repair. But current epigenomic approaches largely map DNA regulatory elements outside of the native context of the nucleus. Here we report assay of transposase-accessible chromatin
Jerry J Jaboin et al.
Methods in enzymology, 453, 287-304 (2009-02-17)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths worldwide. The relatively poor cure rate in lung cancer patients has been associated with a resistance to chemotherapy and radiation that is at least in part related to defects in cellular
Articoli
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.