Documenti fondamentali
SCCE001
Sigma-Aldrich
EndoGRO <™Cellule endoteliali della vena umbra umana (HUVEC)
The EndoGRO Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) are a commonly studied human cell type extracted from human neonatal umbilical cords.
Sinonimo/i:
HUVEC cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Origine biologica
human umbilical cord vein (endothelium)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
EndoGRO®
Millipore Chemicon®
Morfologia
(endothelial)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Descrizione generale
Le cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC) EndoGRO sono un tipo di cellula umana comunemente studiata, estratta da cordoni ombelicali neonatali umani. Sono relativamente facili da coltivare e rappresentano un modello cellulare prezioso per molte applicazioni di ricerca sulla biologia vascolare, tra cui infiammazione, angiogenesi, aterosclerosi, coagulazione del sangue, vasocostrizione e vasodilatazione. Le HUVEC EndoGRO® sono fornite al passaggio 1 e sono state sottoposte a test di qualità in terreni a bassa sierosità senza esposizione al rosso fenolo.
Prodotto per uso esclusivo a fini di ricerca. Questo prodotto non è approvato per uso umano o veterinario o per l'uso in procedure diagnostiche o cliniche in vitro.
Origine del prodotto: Cordoni ombelicali neonatali umani
Origine della linea cellulare
Cordone ombelicale
Descrizione della linea cellulare
Cellule endoteliali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Consultare la scheda tecnica per indicazioni dettagliate su scongelamento, placcatura, alimentazione, passaggio, ecc.
Per ottenere risultati ottimali, le HUVEC EndoGRO devono essere coltivate in terreno EndoGRO (riscaldato a 37 °C). Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche dei supporti specifici (SCME001).
Le cellule endoteliali della vena ombelicale umana (HUVEC) EndoGRO sono un tipo di cellula umana comunemente studiata, estratta da cordoni ombelicali neonatali umani.
Confezionamento
500,000 cellule
Componenti
SCCE001
Qualità
Negativi ai virus dell′epatite A, B e C e dell′HIV-1 e 2. Privo di batteri, funghi e micoplasmi.
Crescita ulteriore: Garantita per 15 o più passaggi se cresciute usando il terreno EndoGRO appropriato.
Stoccaggio e stabilità
EndoGRO HUVEC è venduto in fiale crioconservate. Per mantenere l'integrità delle cellule, disimballare i prodotti subito dopo averli ricevuti. Le cellule crioconservate devono essere poste nella fase liquida o gassosa di un Dewar di azoto liquido per conservazione.
La conservazione a lungo termine della fiala deve avvenire in un Dewar ad azoto liquido o in un congelatore meccanico progettato per la conservazione di cellule crioconservate che mantenga una temperatura inferiore a -135 °C.
Millipore consiglia di conservare le fiale crioconservate in fase di vapore di azoto liquido. Maneggiare le fiale crioconservate con cautela. Indossare sempre protezioni per gli occhi e guanti quando si lavora con le colture cellulari. Prima di scongelare le fiale in un bagno d'acqua, far fuoriuscire in modo asettico l'azoto dalle fiale crioconservate in un armadio di sicurezza biologica.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENDOGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1