SCC462
RMS RET Melanoma-sorted Mouse Cell Line
Mouse
Sinonimo/i:
RET melanoma cell line, RET melanoma-sorted cell line, RMS cell line
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
RMS RET Melanoma-sorted Mouse Cell Line,
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥1X10⁶ vial
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Each vial contains >1X106 viable cells.
- sBT-RMS cells are verified to be of mouse origin and negative for human, rat, Chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate interspecies contamination, as assessed by a Contamination Clear panel by Charles River Animal Diagnostic Services
- Cells tested negative for infectious diseases against a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells tested negative for mycoplasma.
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3