SCC237
YUMM4.1 Mouse Melanoma Cell Line
Mouse
Sinonimo/i:
Yale University Mouse Melanoma 2.1 cell line, Yale University Mouse Melanoma cell line
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
YUMM4.1 Mouse Melanoma Cell Line,
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of ≥1X10⁶ cells/vial vials
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Each vial contains > 1X106 viable cells.
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Mouse Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are verified to be of mouse origin and negative for inter-species contamination from rat, chinese hamster, Golden Syrian hamster, human and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Cells are negative for mycoplasma contamination.
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3