Documenti fondamentali
SCC203
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di cancro ovarico umano IGROV-1
IGROV-1 human ovarian carcinoma cell line is a versatile model for ovarian carcinoma and investigation of drug resistance.
Sinonimo/i:
IGR-OV1, OV1/P
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
applicazioni
cell analysis
Descrizione generale
La linea cellulare IGROV-1 è ben consolidata come modello di carcinoma ovarico resistente ai farmaci. Le cellule IGROV-1 mancano di recettori ormonali e mostrano una sensibilità da bassa a moderata a diversi agenti chemioterapici comuni, pur rimanendo sensibili al cisplatino (1). Le cellule IGROV-1 presentano un'inversione paracentrica del cromosoma 3 e una traslocazione tra i cromosomi 2 e 5 (1). La linea cellulare IGROV-1 presenta ipermutazioni e un profilo di mutazioni complessivo simile a quello del carcinoma endometrioide (2). Le cellule IGROV-1 appaiono in coltura come monostrati confluenti e sono altamente tumorigeniche in vivo, formando tumori solidi entro 15 giorni in topi nudi (1). Le cellule IGROV-1 sono caratterizzate dall'espressione della vitronectina e dell'integrina αvα3, essenziali per il comportamento migratorio osservato di queste cellule verso le proteine ECM (3) ed esprimono il target MDM2 associato al cancro (4).
Origine:
Le cellule IGROV-1 sono state ottenute da un tumore primario solido ovarico di stadio III di una paziente di 47 anni (1).
Categoria di ricerca:
cancro
Origine della linea cellulare
Cellule tumorali, umane
Confezionamento
≥ 1X106 cellule/flacone
Stoccaggio e stabilità
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2