Documenti fondamentali
SCC064
Sigma-Aldrich
Linea di cellule stellate epatiche umane LX-2
Human
Sinonimo/i:
HSC, Perisinusoidal cells, Ito cells, Hepatic lipocytes, Hepatic pericytes
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
Nome del prodotto
Linea di cellule stellate epatiche umane LX-2, a highly suitable model of human hepatic fibrosis
Origine biologica
human
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Le cellule stellate epatiche sono tra le principali responsabili della fibrosi epatica a causa della loro attivazione in cellule fibrogeniche simili a miofibroblasti in malattie quali l′alcolismo cronico, l′epatite B e C, la steatosi epatica, l′obesità e il diabete. Sono sempre più richiesti i modelli rinnovabili per coltura cellulare che ricapitolano fedelmente il loro fenotipo in vivo, specialmente per gli studi sull′uomo.
La linea LX-2 è stata generata mediante l′immortalizzazione di cellule stellate epatiche umane primarie con l′antigene T grande SV40, seguita dalla coltura selettiva delle cellule dei primi passaggi in condizioni di terreno a scarso contenuto di siero.
La linea LX-2 immortalizzata è stata stabilita da Xu et al per risolvere i problemi di variabilità delle colture e per fornire una fonte stabile e illimitata di cellule stellate epatiche umane omogenee. Queste linee cellulari sono state ampiamente caratterizzate e conservano le funzioni chiave di segnalazione citochinica, espressione genica neuronale, metabolismo dei retinoidi e fibrogenesi. Pertanto, sono particolarmente adatte agli studi sulla fibrosi epatica umana basati su colture.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Infiammazione e immunologia
Ricerca sulle cellule staminali
Componenti
1) ≥1X106 cellule stellate epatiche umane LX-2 vitali: (n. catalogo SCC064). Conservare in azoto liquido.
Qualità
• Ogni flaconcino contiene ≥ 1X106 cellule vitali.
• Le cellule sono testate mediante PCR e sono negative ai virus dell′epatite A, B e C e dell′HIV-1 e 2.
• Le cellule sono negativa alla contaminazione da micoplasma.
Stoccaggio e stabilità
Le cellule LX-2 vanno conservate in azoto liquido. Le cellule possono essere sottoposte ad almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari. Le cellule LX-2 sono state espanse con successo oltre il cinquantesimo passaggio in coltura.
Altre note
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′"Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Paula C Arriola Benitez et al.
The American journal of pathology, 183(6), 1918-1927 (2013-10-12)
In patients with active brucellosis, the liver is frequently affected by histopathologic lesions, such as granulomas, inflammatory infiltrations, and parenchymal necrosis. Herein, we examine some potential mechanisms of liver damage in brucellosis. We demonstrate that Brucella abortus infection inhibits matrix
Rui Liao et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 32, 22-22 (2013-04-23)
Peritumoral activated hepatic stellate cells (HSCs) are versatile myofibroblast-like cells closely related with hepatocellular carcinoma (HCC) progression. So far, comprehensive comparison of gene expression of human HSCs during hepatocarcinogenesis is scanty. Therefore, we identified the phenotypic and genomic characteristics of
Isolated hepatic lipocytes and Kupffer cells from normal human liver: morphological and functional characteristics in primary culture.
Friedman, S L, et al.
Hepatology, 15, 234-243 (1992)
Liubing Lin et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 99(5), 666-674 (2021-05-12)
Liver fibrosis is the most common pathway in most types of chronic liver damage, characterized by an imbalance of ECM degradation and synthesis. Saikosaponin-d (SSd) possesses anti-inflammatory and anti-fibrotic effects. However, the underlying mechanism by which SSd represses hepatic stellate
Zhiqiang Li et al.
iScience, 24(12), 103449-103449 (2021-12-21)
Glucosylceramide (GluCer) was accumulated in sphingomyelin synthase 1 (SMS1) but not SMS2 deficient mouse tissues. In current study, we studied GluCer accumulation-mediated metabolic consequences. Livers from liver-specific Sms1/global Sms2 double-knockout (dKO) exhibited severe steatosis under a high-fat diet. Moreover, chow