Key Documents
RPTMAG-86K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per ipofisi di ratto MILLIPLEX® - saggio endocrino multiplex
The analytes available for this multiplex kit are: ACTH, BDNF, FSH, GH, LH, Prolactin, TSH.
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 75%
(GH)
accuracy: 88%
(ACTH)
accuracy: 89%
(LH)
accuracy: 90%
(TSH)
sensitivity: 0.38 pg/mL
(BDNF)
sensitivity: 0.87 pg/mL
(TSH)
sensitivity: 1.95 pg/mL
(ACTH)
sensitivity: 3.28 pg/mL
(LH)
sensitivity: 4.64 pg/mL
(Prolactin)
sensitivity: 6.50 pg/mL
(GH)
sensitivity: 7.62 pg/mL
(FSH)
standard curve range: 16-50,000 pg/mL
(GH, Prolactin)
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
(ACTH, BDNF, LH, TSH)
standard curve range: 32-100,000 pg/mL
(FSH)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
L′ipofisi, chiamata anche ghiandola principale in quanto controlla l′attività di molte altre ghiandole endocrine, secerne diversi ormoni essenziali che svolgono un ruolo importante nella regolazione del metabolismo, della crescita e della riproduzione. Gli ormoni ipofisari sono responsabili della stimolazione della ghiandola surrenale (ACTH), della tiroide (TSH), delle ovaie e dei testicoli (FSH, LH) e della produzione di latte materno (prolattina), nonché della pressione sanguigna e della quantità di acqua escreta dal reni. Attraverso la sua connessione con l'ipofisi, l'ipotalamo ne modula la funzione endocrina rilevando i livelli di alcuni ormoni. Il fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) appartiene alla famiglia dei fattori neurotrofici NGF necessari per la differenziazione e la sopravvivenza di specifiche sottopopolazioni neuronali.
Il pannello MILLIPLEX® Rat Pituitary è un kit 7-plex che consente di quantificare simultaneamente la presenza di uno o più dei seguenti analiti (fino a 7) in campioni di siero o plasma di ratto, estratto di tessuto o surnatante di colture cellulari/tessutali di ratto: ormone della crescita (GH), tireotropina (TSH), ormone adrenocorticotropo (ACTH), ormone luteinizzante (LH), prolattina, ormone follicolo-stimolante (FSH) e fattore neurotrofico cerebrale (BDNF). Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail di standard liofilizzato più due controlli di qualità interni e consente di misurare fino a 38 campioni in doppio.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sferette magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: endocrinologia
Applicazioni
  • Analiti: ormone adrenocorticotropo (ACTH), fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), ormone follicolo-stimolante (FSH), ormone della crescita (GH), ormone luteinizzante (LH), prolattina, tireotropina (TSH)
  • Tipologia di campione consigliata: siero, plasma, surnatanti o lisati di colture cellulari/tessutali di ratto
  • Diluizione del campione consigliata: 25 μL per pozzetto di siero o plasma diluiti 1:3; i campioni di colture cellulari/tissutali possono richiedere la diluizione in un terreno di controllo appropriato.
  • Durata del saggio: tutta la notte (16-18 ore) a 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca: endocrinologia
  • Sottocategoria di ricerca: metabolismo
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Ivraym B Barsoum et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(7), 2657-2666 (2013-04-10)
Testes contain two distinct Leydig cell populations during development: fetal and adult Leydig cells (FLCs and ALCs, respectively). ALCs are not derived from FLCs, and it is unknown whether these two populations share common progenitors. We discovered that hedgehog (Hh)
Global but not gonadotrope-specific disruption of Bmal1 abolishes the luteinizing hormone surge without affecting ovulation.
Chu, A; Zhu, L; Blum, ID; Mai, O; Leliavski, A; Fahrenkrug, J; Oster, H; Boehm, U; Storch, KF
Endocrinology null
Vivi F H Jensen et al.
Scientific reports, 10(1), 5609-5609 (2020-03-30)
Maternal hypoglycaemia throughout gestation until gestation day (GD)20 delays foetal growth and skeletal development. While partially prevented by return to normoglycaemia after completed organogenesis (GD17), underlying mechanisms are not fully understood. Here, we investigated the pathogenesis of these changes and
Renee N Sadowski et al.
Neurotoxicology and teratology, 42, 17-24 (2014-01-21)
Previous work has shown that exposure to bisphenol A (BPA) can affect anxiety behavior. However, no studies have examined whether administration of this endocrine disruptor during the perinatal period has the potential to induce alterations in cognitive behavior in both
Vanessa D Sherk et al.
Medicine and science in sports and exercise, 51(12), 2465-2473 (2019-07-06)
The purpose of this study was to determine whether obesity and/or exercise training alters weight regain and musculoskeletal health after ovariectomy (OVX). Female rats were fed high-fat diet (HFD) to reveal obesity-prone (OP) and obesity-resistant (OR) phenotypes. The OP and
Contenuto correlato
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.
Multiplex immunoassays, such as MILLIPLEX® multiplex metabolic assays, are critical in metabolic syndrome research because they provide a full picture of the different conditions related to it, like diabetes and obesity, as well as save time and sample volume.