REMRACKMM
Strumento per la rimozione di membrane Milliflex® Quantum
for use with all Milliflex® and Milliflex Oasis® devices and media types
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
Caratteristiche
autoclavable
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
applicazioni
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with MILLIFLEX®
for use with Milliflex and Milliflex Oasis devices and media types
Categorie correlate
Descrizione generale
La guarnizione per lo strumento di trasferimento della membrana Milliflex® Quantum è un accessorio opzionale da usare con il sistema di rilevamento rapido Milliflex Quantum. ®®® This easy to use and simple system can detect viable microorganisms filtered on a membrane down to one CFU per sample. ® ®
Applicazioni
®® Trova applicazione nel monitoraggio della carica microbica e nel monitoraggio dell'acqua per la produzione di birra, acqua in bottiglia, cosmetici oltre che nell′analisi di prodotti farmaceutici.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany