Documenti fondamentali
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
Sinonimo/i:
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
203-636-9
Tensione di vapore
6 hPa
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
144 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-18 °C
Temp. transizione
flash point 40 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
n1cc(ccc1)C
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup