142395
3-Ethylpyridine
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
163-166 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde