Key Documents
PX0167
Supelco
Pentano
OmniSolv®
Sinonimo/i:
high purity solvents
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-692-4
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
570 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥98% n-pentane basis
≥99.9% (C5 isomers)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Limite di esplosione
~8.3 %
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water (H2O)
≤10 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Residuo dopo evaporazione
≤1 mg/L
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
-130 °C
−130 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Densità
~0.63 g/cm3 at 20 °C
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 200 nm Amax: ≤0.600
λ: 250 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniSolv®
Risultati analitici
Assay (n-Pentane)98% minAssay (total C5 isomers)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)10ng/L maxEvaporation residue1mg/L maxFormClear liquidRefractive index (at 20°C)1.3570-1.3580UV Abs. at 190 nm1.00AU maxUV Abs. at 200 nm0.600AU maxUV Abs. at 250 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxWater (H2O)0.01% max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C