Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
PTSP12H48
Millipore
Inserti sospesi Millicell® per piastre di coltura a 12 pozzetti
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 12 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinonimo/i:
Inserti sospesi per colture cellulari in polietilene tereftalato
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
Materiali
polystyrene housing
translucent PET membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Caratteristiche
2x106 pores/cm2
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
37 °C max. temp.
Altezza
15.5 mm
Diametro
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
Volume di lavoro inserto
0.4 mL
Misura
12 wells
Area superficiale
1.1 cm2
Colore
translucent membrane
Dimensione pori
3.0 μm
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Gli inserti sospesi Millicell® per colture cellulari con membrana in polietilentereftalato (PET) sono ideali per la crescita e la differenziazione di diversi tipi di cellule. Questo inserto, confezionato singolarmente e sterile, ha una dimensione dei pori della membrana di 3,0 μm e si adatta alla maggior parte delle piastre di plastica per coltura tissutale a 12 pozzetti.
Nelle piastre per coltura tissutale in plastica, le cellule hanno accesso al terreno di coltura solo dal lato apicale, ma negli inserti Millicell® esse possono accedere ai nutrienti sia dal lato apicale, sia da quello basolaterale. Di conseguenza, la crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule riproducono meglio ciò che accade in vivo.
Il design flangiato dell’inserto ne permette la sospensione all'interno del pozzetto della piastra di coltura, garantendo l'accesso al monostrato cellulare da entrambi i lati. Gli spazi tra i tre bracci sporgenti facilitano il pipettaggio nello spazio compreso tra l'esterno dell'inserto e il pozzetto della piastra di coltura.
Applicazioni
  • Angiogenesi
  • Chemiotassi
  • Strati di alimentazione
  • Rivelazione in fluorescenza / immunoistochimica
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany