Key Documents
PLHK07610
Millipore
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 100 kDa
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 100 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
100 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le membrane da ultrafiltrazione sono in genere composte da cellulosa o polietersolfone (PES). Il materiale scelto dipende in gran parte dalla compatibilità con il campione e il tipo di membrana ha un impatto significativo sulle prestazioni. Il peso molecolare (MW) del macrosoluto che deve essere trattenuto determina il limite di taglio molecolare nominale della membrana (NMWCO). La tecnica della diafiltrazione utilizza membrane da ultrafiltrazione in dispositivi - come per esempio le celle con agitatore Amicon® - che sfruttano un′azione centrifuga o la pressurizzazione per effettuare in maniera efficace operazioni come lo scambio di tamponi. Le membrane da ultrafiltrazione sono da preferire rispetto al tubo da dialisi poiché possono essere utilizzate sia per la concentrazione dei campioni che per lo scambio di tamponi. Questo riduce al minimo i trasferimenti e perdite di campione.
Applicazioni
I dischi per ultrafiltrazione, NMW da 100 kDa, sono stati utilizzati:
  • nella cella per ultrafiltrazione con agitatore Millipore (MSUC) per la conversione glucosio/acido gluconico (GA) catalizzata dalla glucosio ossidasi (GO)
  • con il modello di cella agitata Amicon® 8200 per l'isolamento di vescicole extracellulari microbiche (EVs) da colture di grandi volumi
  • nella sintesi di nanoparticelle core-shell di ossido di ferro (IONPs) modificate con polidopamina (pDA).
Linkage
Sostituisce: 14442AM
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Ruihua Li et al.
Chemosphere, 243, 125391-125391 (2019-11-30)
In this study, novel lignin-based flocculant (LBF) was prepared in recycling of papermaking sludge. And LBF combined with polyaluminum chloride (PAC) was used in the coagulation/ultrafiltration combined process. Effects of polymer types, pH and ultrafiltration time on the membrane fouling
Ester Junko Tomotani et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 121-124, 149-162 (2005-05-27)
Glucose oxidase (GO) (EC 1.1.3.4) was used as catalyst for oxidizing glucose into gluconic acid utilizing a 10-mL Bioengineering Enzyme Membrane Reactor or a 400-mL Millipore Stirred Ultrafiltration Cell (MSUC) coupled with a Millipore UF membrane (cutoff of 100 kDa)
Nimisha Singh et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-01-27)
Polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs) are developed and designed as nanovectors of drugs. Reactive quinone of pDA enhances the binding efficiency of various biomolecules for targeted delivery. Glutathione disulfide (GSSG), an abundant thiol species in the cytoplasm, was