Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
MMHVWP124
Millipore
Unità filtrante Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, white filter, volume 100 mL
Sinonimo/i:
Unità sterili per la filtrazione su membrana ai fini della determinazione della carica microbica
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 24
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
Capacità
100 mL
Diam. filtro
49 mm
Capacità imbuto
100 mL
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® System
Descrizione generale
L′imbuto MILLIFLEX OASIS® 100 ml è un′unità filtrante sterile pronta per l′uso, che combina in un unico dispositivo un imbuto e un filtro a membrana per offrire una soluzione completa per la determinazione della carica microbica. L′unità filtrante è in copolimero stirene-butadiene e la membrana, composta da fluoruro di polivinilidene (PVDF), ha pori di 0,45 μm e diametro di 49 mm ed è bianca e liscia. La superficie del filtro a membrana MILLIFLEX OASIS® è pari quasi al doppio della superficie delle membrane standard, per consentire una maggiore rapidità di filtrazione; il distacco dell′imbuto dalla membrana è semplice e non richiede alcuno strumento. La forma convessa della membrana filtrante dopo la filtrazione ne dimostra l'integrità e impedisce che le bolle d'aria rimangano intrappolate quando viene posizionata sui terreni di coltura.
Il filtro a membrana in PVDF dispone di un′ampia compatibilità chimica e di un basso legame con le proteine.
La funzione MILLIFLEX® PROTACT protegge i vostri campioni da contaminazioni secondarie e rende ottimale il contatto membrana-agar, per conseguire i risultati più affidabili. Il filtro a membrana sigillato brevettato impedisce il fenomeno del bypass spesso riscontrato con altri sistemi di filtrazione e garantisce una lettura robusta.
Il design di MILLIFLEX® AZURE combina l'imbuto trasparente e gli indicatori di livello di riempimento su tutta la circonferenza per un facile riempimento da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell'unità di filtrazione impedisce qualsiasi perdita o by-pass della membrana per garantire che venga filtrato il giusto volume di campione.
Il sistema MILLIFLEX® RACK&STACK include anche un coperchio autobloccante per un trasporto e un'incubazione sicuri.
Applicazioni
® The PVDF filter has a broad chemical compatibility and is designed for samples containing anti-microbial agents. È ampiamente usata nell′industria farmaceutica, nell′industria cosmetica e in quella di produzione della birra.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany