Documenti fondamentali
PBGC07610
Millipore
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 10 kDa
Biomax®, filter diam. 76 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana PES, NMWCO 10 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
76 mm
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • Le membrane per dischi da ultrafiltrazione in polietersolfone (PES) Biomax® sono ideali per la concentrazione, la purificazione e la desalificazione delle proteine.
  • Ottimizzate per concentrare o desalificare siero, plasma o terreni per coltura tissutale condizionati.
  • Disponibili con dimensione dei pori di vario formato, per venire incontro alle vostre esigenze applicative.
Applicazioni
Questi dischi da ultrafiltrazione, con NMW di 10 kDa, sono adatti per la concentrazione e la purificazione di proteine oppure per la desalinizzazione di campioni molto concentrati come siero, plasma o terreni di coltura condizionati in bulk. Sono idonei anche per lo scambio di tampone.
Caratteristiche e vantaggi
  • Dischi disponibili con un'ampia gamma di dimensioni dei pori per ogni esigenza di separazione
  • Compatibili con le celle Amicon® con agitatore
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1