Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
PAT001
Sigma-Aldrich
Protein A-Turbo - Proximity Biotinylation Enzyme
Sinonimo/i:
ProteinA-Turbo ID
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.46
Stato
liquid
Livello qualitativo
Purificato mediante
affinity chromatography
Confezionamento
pkg of 100 μg
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
proximity ligation assay: suitable
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Descrizione generale
Protein A Turbo is a recombinantly expressed Protein A-TurboID fusion protein with the capability to bind IgG through the Protein A region, and enzymatically biotinylate proximal proteins non-specifically with the TurboID region.
Specificità
Protein A strongly binds multiple Immunoglobulin G subclasses (IgG1, IgG2, IgG4), but does not bind IgG3. This probe is not compatible with primary antibodies that are IgG3.
Applicazioni
  • Proximity protein labeling
  • Cell Biology
  • Histology
  • Fixed cell microscopy
  • Tissue staining
  • Immunofluorescence
  • Liquid Chromatography
  • Mass Spectrometry
  • Immunoprecipitation
Stato fisico
Purified protein in 20 mM HEPES pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM Spermidine, 150 mM imidazole with protease inhibitor cocktail.
Ricostituzione
0.7 mg/mL
Stoccaggio e stabilità
Store at -65°C to -96°C.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)