Documenti fondamentali
P2PLBCC05
Millipore
Cassetta Pellicon® 2 Modulo per ultrafiltrazione PLBC C 0,5 m2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Nome Commerciale
Pellicon®
Livello qualitativo
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2