Key Documents
P2B005A01
Millipore
Pellicon® 2 Mini Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 5 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax -5 A 0.1m2
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
5 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
®
′ These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention.
®
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Requisiti di prefiltrazione: 100 µm
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo un flussaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2