OP93
Anti-BRCA1 (Ab-2) Mouse mAb (MS13)
liquid, clone MS13, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MS13, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRCA1(672)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (see application references)
Immunoprecipitation (see application references)
Paraffin Sections (see application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
MCF7 cells
Altre note
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Goldgar, D.E. and Reilly, P.R. 1995. Nat. Genet.11, 113.
Merajver, S.D., et al. 1995. Clin. Can. Res.1, 539.
Merajver, S.D., et al. 1995. Nat. Genet.9, 439.
Struewing, J.P., et al. 1995. Nat. Genet.11, 198.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Futreal, P.A., et al. 1994. Science266, 120.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2