OP66
Anti-Rb (Ab-5) Mouse mAb (LM95.1)
liquid, clone LM95.1, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Retinoblastoma Associated Protein, Anti-pp105
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM95.1, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Paraffin Sections (3 µg/ml, see comments and application references)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Saos cells
ML-1 cells or normal colon tissue
Altre note
Dyson, N., et al. 1990. J. Virol.64, 1353.
Horowitz, J.M., et al. 1989. Science243, 937.
Whyte, P., et al. 1988. Nature334, 124.
Klein, G. 1987. Science238, 1539.
Lee, W.H., et al. 1987. Science235, 1394.
Lee, W.H., et al. 1987. Nature329, 642.
Knudson, A.G. 1971. Proc. Natl. Acad. Sci. USA68, 820.
WGK 1