Key Documents
NX0408
Supelco
Acido nitrico
OmniTrace Ultra
Sinonimo/i:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aqua Fortis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
63.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≥65-70% in nitric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Solubilità
soluble (Water: Soluble)
Densità
1.39 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
OMNITRACE® Ultra
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton.
Note legali
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido nitrico c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
Supelco
1.00630
Acido nitrico