NE1017
Anti-Pan-Neuronal Neurofilament Marker Mouse mAb (SMI-311)
liquid, clone SMI-311, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMI-311, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1, IgGM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEFL(4747)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (1:1000)
Frozen Sections (1:1000, see comments)
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:1000, see comments)
Paraffin Sections (1:1000, heat pre-treatment required, see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat brain or rat CNS cytoskeletal preparations
Altre note
Tsunoda, I., et al. 2003. Am. J. Pathol.162, 1259.
Ulfig, N., et al. 1998. Cell Tissue Res.291, 433.
WGK 1