NA13
Anti-Replication Protein A (Ab-1) Mouse mAb (RPA70-9)
liquid, clone RPA70-9, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-RP-A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RPA70-9, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, yeast
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPA1(6117)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-na13/emd-biosciences-images-blot-en-us-na13.jpg)
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, no pre-treatment required)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HeLa or U293 cells or colon carcinoma tissue
Altre note
Brill, S.J. and Stillman, B., 1989. Nature342, 92.
Stillman, B., 1989. Annu. Rev. Cell. Biol.5, 197.
Tsurimoto, T. and Stillman, B., 1989. EMBO J.8, 3883.
Wobbe, C.R., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 1834.
WGK 1