Documenti fondamentali
MSP000980
Millipore
Cartucce Durapore® da 0,22 µm
cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Durapore Cartridge Filter 5 in. 0.22 μm Code 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiali
PVDF
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
5 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Superficie filtrante
0.35 m2
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤10 mg/cartridge
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Nota sulla preparazione
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany