MMMP1MAG-79K
MILLIPLEX® Mouse MMP Magnetic Bead Panel 1
TIMP Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple TIMP biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MMP-8)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MMP-3)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(MMP-2)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Applicazioni
- Analytes: MMP-2, MMP-3, MMP-8
- Recommended Sample type: serum or plasma
- Recommended Sample dilution: 1:100
- Assay Run Time: Overnight or one day
- Research Category: Inflammation & Immunology
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract