MIACFD201
Dispensatore di imbuti Microfil®
For use with 250 mL Microfil® funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il distributore per imbuti, per imbuti da 250 mL, è un accessorio di ricambio per il sistema di filtrazione Microfil® Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil® si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. Gli imbuti, confezionati in pratiche confezioni da 25, vengono caricati nel distributore di imbuti appositamente progettato e possono essere facilmente prelevati quando necessario. Il distributore per imbuti è progettato per permettere la distribuzione rapida di imbuti Microfil® senza compromettere la sterilità.
Applicazioni
Il dispenser per imbuti è un accessorio di ricambio del sistema di filtrazione Microfil® utilizzato nell'analisi microbiologica generale di birra, acqua in bottiglia, prodotti farmaceutici, analisi ambientale, analisi della carica microbica e monitoraggio dell'acqua.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany